Phosphor(III)bromid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphortribromid
382061000 382068000
382061000.EA 87.7 EUR
382061000. 382068000.
Phosphor(III)bromid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 2922
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M