Phosphor(III)bromid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phosphortribromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
276820-100ML 276820-800ML
SIAL276820-100MLEA 66.2 EUR
SIAL276820-100ML SIAL276820-800ML
Phosphor(III)bromid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270.69 g/mol
Siedepunkt: 175
Schmelzpunkt: -40
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
Merck Index: 12,07514