Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L08164.AE L08164.AP L08164.AC
L08164.AEEA 74.5 EUR
L08164.AE L08164.AP L08164.AC
Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in Methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH Formula Weight: 259.48 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3825 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009425
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Dichte: 0,830
Flammpunkt: 11 °C (51 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3,II