Iod Standardlösung 0.05 mol/l (0.1 N) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
124220010
124220025
ACRO124220010EA
62.3
EUR
ACRO124220010
ACRO124220025
Iod Standardlösung 0.05 mol/l (0.1 N) in Wasser
Iod
Formel:
I₂ Molecular Weight: 253,81 g/mol Dichte: 1,02 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with Na2S2O3 | 0.0998 to 0.1002 N (20°C) |
CO2 absorption capacity | ≥19.0 % |