Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
30914.238EA
23.9
EUR
30914.238
30914.295
Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Iod
Formel:
I₂ Molecular Weight: 253,81 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |