Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Cerdisulfat

01015.3700 01015.4700 01015.2700
KRAF01015.3700EA 96.7 EUR
KRAF01015.3700 KRAF01015.4700 KRAF01015.2700
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332.24 g/mol
Schmelzpunkt: 195
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR