Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Höllenstein
05029.7121S
05029.3100
05029.4100
05029.7120
05029.1700
05029.2700
05029.5120
05029.5400
05029.6400
KRAF05029.7121SEA
0
EUR
KRAF05029.7121S
KRAF05029.3100
KRAF05029.4100
KRAF05029.7120
KRAF05029.1700
KRAF05029.2700
KRAF05029.5120
KRAF05029.5400
KRAF05029.6400
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...