Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Höllenstein
05039.3100
05039.4100
05039.4700
05039.1700
05039.2700
KRAF05039.3100EA
80.9
EUR
KRAF05039.3100
KRAF05039.4100
KRAF05039.4700
KRAF05039.1700
KRAF05039.2700
Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...