Silbernitrat solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Höllenstein
35601.AP 35601.K2 35601.M4
35601.APEA 62.2 EUR
35601.AP 35601.K2 35601.M4
Silbernitrat solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Silbernitrat
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00003414
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM