Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
05026.6120
05026.6400
05026.7121
05026.3100
05026.4100
05026.5120
05026.7400
05026.1700
05026.2700
05026.5400
KRAF05026.6120EA
700
EUR
KRAF05026.6120
KRAF05026.6400
KRAF05026.7121
KRAF05026.3100
KRAF05026.4100
KRAF05026.5120
KRAF05026.7400
KRAF05026.1700
KRAF05026.2700
KRAF05026.5400
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...