Silbernitrat 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Höllenstein
05240.3100
05240.5120
05240.0700
05240.1700
05240.2700
05240.4100
05240.5400
KRAF05240.3100EA
254
EUR
KRAF05240.3100
KRAF05240.5120
KRAF05240.0700
KRAF05240.1700
KRAF05240.2700
KRAF05240.4100
KRAF05240.5400
Silbernitrat 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...