Silbernitrat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
05253.3100 05253.4100 05253.0700 05253.1700 05253.2700
KRAF05253.3100EA 311 EUR
KRAF05253.3100 KRAF05253.4100 KRAF05253.0700 KRAF05253.1700 KRAF05253.2700
Silbernitrat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM