Wasserstoffperoxid 3% (w/w) in Wasser stabilisiert, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
Stabilisierung: ~200 ppm Stabilisiert mit Acetanilid
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L 323381-2.5L
323381-25MLEA 52.6 EUR
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L HONC323381-2.5L
Wasserstoffperoxid 3% (w/w) in Wasser stabilisiert, Fluka™
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Schmelzpunkt: -0.41
Dichte: 1.00 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colorless liquid) complying
Assay 3.0 - 4.0 Gew.%
pH (direct, 20 °C) 4 - 7
Stabilizer (Acetanilide) 150 - 250 ppm
Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer