Silbersulfat 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Disilbersulfat, Silber(I)sulfat
30491.247EA 70 EUR
30491.247 30491.420
Silbersulfat 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311.8 g/mol
Siedepunkt: 1085
Schmelzpunkt: 655
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed