Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01140.3000 01140.2000 01140.5020 01140.6020
KRAF01140.3000EA 33.6 EUR
KRAF01140.3000 KRAF01140.2000 KRAF01140.5020 KRAF01140.6020
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR