ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
345245-100ML 345245-500ML
SIAL345245-100MLEA 170 EUR
SIAL345245-100ML SIAL345245-500ML
ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344