Selensäure 40% aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
18851.22
18851.36
18851.22EA
272
EUR
18851.22
18851.36
Selensäure 40% aqueous solution
Selenic acid
CAS No.: 7783-08-6
Molecular Formula: H2O4Se
Formula Weight: 144.97(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Merck Reference: 14,8429
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00012191
Formel:
H₂O₄Se Molecular Weight: 144.97 Siedepunkt: 260 Schmelzpunkt: 58 Dichte: 1.41 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012191 CAS-Nummer: 7783-08-6 EINECS: 231-979-4 UN: 2922 ADR: 8 II Merck Index: 14,8429 |