Kaliumhydroxid 30% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
10979.K2
10979.AP
10979.K2EA
76.9
EUR
10979.K2
10979.AP
Kaliumhydroxid 30% (w/v) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.28
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Dichte: 1,28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)