Kaliumhydroxid 30% in wässriger Lösung, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

05051.3000 05051.5020 05051.4000 05051.6020
KRAF05051.3000EA 50.2 EUR
KRAF05051.3000 KRAF05051.5020 KRAF05051.4000 KRAF05051.6020
Kaliumhydroxid 30% in wässriger Lösung, reinst
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR