Kaliumhydroxid 47% in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 78.1 EUR
1.05545.1000 1.05545.9025
Kaliumhydroxid 47% in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material