Kaliumhydroxid 50% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
35621.AP 35621.K2
35621.APEA 52.2 EUR
35621.AP 35621.K2
Kaliumhydroxid 50% (w/v) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806