Natriumhydroxid 10% in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05588.1000 1.05588.9010
1.05588.1000EA 28.86 EUR
1.05588.1000 1.05588.9010
Natriumhydroxid 10% in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material