Natriumhydroxid 20% aqueous solution zA
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
05463.3000
05463.5020
05463.6020
05463.4000
KRAF05463.3000EA
52
EUR
KRAF05463.3000
KRAF05463.5020
KRAF05463.6020
KRAF05463.4000
Natriumhydroxid 20% aqueous solution zA
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...