Bariumchlorid 10% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
35584.AP 35584.K2
35584.APEA 52.6 EUR
35584.AP 35584.K2
Bariumchlorid 10% (w/v) in wässriger Lösung
Barium chloride
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III