Aluminiumsulfat 30% in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Aluminum sulphate

01636.7000 01636.3000 01636.5020 01636.6020
KRAF01636.7000EA 378 EUR
KRAF01636.7000 KRAF01636.3000 KRAF01636.5020 KRAF01636.6020
Aluminiumsulfat 30% in wässriger Lösung
Aluminium sulphate
Formel: Al₂O₁₂S₃
Molecular Weight: 342,15 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR