Tetrabutylammoniumfluorid ≥75% (w/w)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21261.14 B21261.22 B21261.36
B21261.14EA 52.7 EUR
B21261.14 B21261.22 B21261.36
Tetrabutylammoniumfluorid ≥75% (w/w)
Tetrabutylammoniumfluorid
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF Formula Weight: 261.47 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011747
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molecular Weight: 261,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2922
ADR: 8,II