Tetraethylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420281000 420285000
ACRO420281000EA 30.7 EUR
ACRO420281000 ACRO420285000
Tetraethylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %