Tetraethylammoniumhydroxid 20% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrylammoniumhydroxid
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 229 EUR
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraethylammoniumhydroxid 20% (w/w) in Wasser
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Molecular Weight: 147,26 g/mol
Dichte: 1,02 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %