Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetrylammoniumhydroxid
L03968.22
L03968.36
L03968.22EA
35.2
EUR
L03968.22
L03968.36
Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung
Tetraethylammoniumhydroxid
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Refractive Index: 1.3730
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
MDL No.: MFCD00009024
Formel:
C₈H₂₁NO Molecular Weight: 147,26 g/mol Dichte: 1,023 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009024 CAS-Nummer: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II Merck Index: 14,9201 |