Tetraethylammoniumhydroxid 25% in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420291000 420295000
ACRO420291000EA 28.4 EUR
ACRO420291000 ACRO420295000
Tetraethylammoniumhydroxid 25% in Wasser
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate