Tetraethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: (CH3CH2)4NOH
Formula Weight: 147.26
Flash Point: 16°(60°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.88
Refractive Index: 1.380
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Like alcohol
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009024
Formel:
C₈H₂₁NO Siedepunkt: Zersetzung Dichte: 0,88 Flammpunkt: 16 °C (60 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009024 CAS-Nummer: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,9201 |