Tetraethylammoniumhydroxid 25% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
86631-100ML 86631-500ML
SIAL86631-100MLEA 126 EUR
SIAL86631-100ML SIAL86631-500ML
Tetraethylammoniumhydroxid 25% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2924
ADR: 3,II