Tetraethylammoniumhydroxid 35% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrylammoniumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302929-100ML 302929-500ML
SIAL302929-100MLEA 72.9 EUR
SIAL302929-100ML SIAL302929-500ML
Tetraethylammoniumhydroxid 35% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Molecular Weight: 147.26 g/mol
Dichte: 0.865
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09342