Tetraethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrylammoniumhydroxid
86633-100ML 86633-500ML
SIAL86633-100MLEA 124 EUR
SIAL86633-100ML SIAL86633-500ML
Tetraethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Molecular Weight: 147,26 g/mol
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II