Tetramethylammoniumhydroxid 10% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
420511000 420515000 420510010
ACRO420511000EA 29.6 EUR
ACRO420511000 ACRO420515000 ACRO420510010
Tetramethylammoniumhydroxid 10% in Wasser
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %