Tetramethylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. zur Polarographie, zur Untersuchung von Steroiden, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08123.0050 1.08123.0250
1.08123.0050EA 85.8 EUR
1.08123.0050 1.08123.0250
Tetramethylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. zur Polarographie, zur Untersuchung von Steroiden, Supelco®
Tetramethylammonium hydroxide
for polarography and for examination of steroids
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 10.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Evaporation residue passes test
Ash ≤ 0.05 %
Suitability for polarography passes test