Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
20932.AK 20932.K2
20932.AKEA 53.8 EUR
20932.AK 20932.K2
Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Tetramethylammonium hydroxide
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Density: 1.016 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: ca 102° Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Siedepunkt: ∼102 °C
Dichte: 1,016
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224