Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
331635-1L 331635-250ML
SIAL331635-1LEA 194 EUR
SIAL331635-1L SIAL331635-250ML
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II