Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
138351000 138355000 138350025
ACRO138351000EA 39.3 EUR
ACRO138351000 ACRO138355000 ACRO138350025
Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in Methanol
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)