Ammoniaklösung 10% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
35575.AP
35575.K2
35575.K7
35575.APEA
38.4
EUR
35575.AP
35575.K2
35575.K7
Ammoniaklösung 10% (v/v) in wässriger Lösung
Ammoniaklösung
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formel:
NH₃ Dichte: 0,98 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |