Ammoniaklösung 10%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
06213.3010 06213.6010 06213.4010 06213.5010
KRAF06213.3010EA 26.2 EUR
KRAF06213.3010 KRAF06213.6010 KRAF06213.4010 KRAF06213.5010
Ammoniaklösung 10%, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III