Ammoniaklösung 25% analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
06012.3010 06012.4010 06012.5010 06012.6010
KRAF06012.3010EA 27.2 EUR
KRAF06012.3010 KRAF06012.4010 KRAF06012.5010 KRAF06012.6010
Ammoniaklösung 25% analytisches Reagens
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III