Ammoniaklösung 28 - 30% (w/w) in Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
205840010
205840025
205840100
205840250
ACRO205840010EA
35.6
EUR
ACRO205840010
ACRO205840025
ACRO205840100
ACRO205840250
Ammoniaklösung 28 - 30% (w/w) in Wasser zur Analyse
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0,91 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011418 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % (105 °C) |
Titration with HCl | 28.0 to 30.0 % (As NH3) |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Carbonate (as CO2) | ≤0.006 % |
Iron (Fe) | ≤0.25 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Oxidizing substance | Passes test |