Ammoniaklösung 28%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
L13168.AP
L13168.0F
L13168.APEA
23.7
EUR
L13168.AP
L13168.0F
Ammoniaklösung 28%
Ammoniaklösung
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
MDL No.: MFCD00011418
Formel:
NH₃ Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C Dichte: 0,90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III Merck Index: 14,494 |