Ammoniaklösung 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025
1.05423.9180EA 0 EUR
1.05423.9180 1.05423.9025
Ammoniaklösung 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material