Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
21192.298EA 30.1 EUR
21192.298 21192.323 21192.367
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 28 - 33 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm