Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W205303-1KG-K W205303-25KG-K W205303-5KG-K
SIALW205303-1KG-KEA 89 EUR
SIALW205303-1KG-K SIALW205303-25KG-K SIALW205303-5KG-K
Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
Molecular Weight: 68,14 g/mol
MDL: MFCD00010892
CAS-Nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8,II