Ammoniumsulfid 40 - 44% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40509.AE
40509.AP
40509.AEEA
92.1
EUR
40509.AE
40509.AP
Ammoniumsulfid 40 - 44% (w/w) in wässriger Lösung
Ammonium sulphide
CAS No.: 12135-76-1
Molecular Formula: (NH4)2S
Formula Weight: 68.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow to orange
Odour: Stench
UN No.: 2683
MDL No.: MFCD00010892
Formel:
H₈N₂S Molecular Weight: 68,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010892 CAS-Nummer: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN: 2683 ADR: 8,II |