Hydrazin-Hydrat 55% in wässriger Lösung (∼35% w/w N₂H₄)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrazin Monohydrat, Hydrazinhydrat, Hydrathydrazin
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 51.9 EUR
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hydrazin-Hydrat 55% in wässriger Lösung (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
Molecular Weight: 32,05 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,023 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149931
CAS-Nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)