Hydrazin-Hydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrazin Monohydrat, Hydrazinhydrat, Hydrathydrazin
209592500 209590010
ACRO209592500EA 35.2 EUR
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrazin-Hydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
Molecular Weight: 32.05 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1.028 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00149931
CAS-Nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)